Zinn(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zinnbis(2-ethylhexanoat), Heptan-3-carbonsäure Zinn(II)salz, 2-Ethylhexansäure Zinn(II)salz, 2-Ethylcapronsäure Zinn(II)salz
S3252-1KG S3252-100G S3252-250G
SIALS3252-1KGEA 180 EUR
SIALS3252-1KG SIALS3252-100G SIALS3252-250G
Zinn(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)-2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀O₄Sn
Molecular Weight: 405,12 g/mol
MDL: MFCD00002676
CAS-Nummer: 301-10-0
EINECS: 206-108-6