Kupfer(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Ethylcapronsäure Kupfer(II)salz, Kupferbis(2-ethylhexanoat), Heptan-3-carbonsäure Kupfer(II)salz, 2-Ethylhexansäure Kupfer(II)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337323-25G 337323-5G
SIAL337323-25GEA 213 EUR
SIAL337323-25G SIAL337323-5G
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀CuO₄
Molecular Weight: 349,96 g/mol
Schmelzpunkt: 252 °C
MDL: MFCD00015695
CAS-Nummer: 149-11-1
EINECS: 205-731-0