Isoamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-1-butanol, Gärungsamylalkohol, Isopentylalkohol, iso-Pentanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W205702-1KG-K W205702-20KG-K W205702-8KG-K
SIALW205702-1KG-KEA 87.3 EUR
SIALW205702-1KG-K SIALW205702-20KG-K SIALW205702-8KG-K
Isoamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM