Pinakol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetramethylethylenglycol, Pinakon, 2,3-Dimethyl-2,3-butandiol
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 127 EUR
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinakol 99%
Pinakol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %