2,2,4,4,6,6-Hexamethylheptan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
RJC01249.250 RJC01249.1
MAYBRJC01249.250EA 0 EUR
MAYBRJC01249.250 MAYBRJC01249.1
2,2,4,4,6,6-Hexamethylheptan
2,2,4,4,6,6-Hexamethylheptane
Formel: C₁₃H₂₈
Molecular Weight: 184.37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 34701-49-0
UN: 3295
ADR: 3 III