2,2,4,4-Tetramethylpentan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21642.09 B21642.18
B21642.09EA 84 EUR
B21642.09 B21642.18
2,2,4,4-Tetramethylpentan ≥98%
2,2,4,4-Tetramethylpentane
Purity: 98% CAS No.: 1070-87-7 Molecular Formula: C9H20 Formula Weight: 128.26 Flash Point: 6°(43°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 121° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00060873
Formel: C₉H₂₀
Molecular Weight: 128.26 g/mol
Siedepunkt: 121 °C
Schmelzpunkt: –66.5 °C
Dichte: 0.72
Flammpunkt: 6 °C (43 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060873
CAS-Nummer: 1070-87-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable