Cyclohexylessigsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclohexaneacetic acid
111270050 111270250 111271000
ACRO111270050EA 34.3 EUR
ACRO111270050 ACRO111270250 ACRO111271000
Cyclohexylessigsäure 98+%
Cyclohexylessigsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 242…244 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,007 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001518
CAS-Nummer: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test