Cyclohexylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclohexaneacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C104507-25G C104507-5G
SIALC104507-25GEA 88.8 EUR
SIALC104507-25G SIALC104507-5G
Cyclohexylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylessigsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…27 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00001518
CAS-Nummer: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR