Benzylacetoacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxobuttersäurebenzylester, Acetessigsäurebenzylester
A14915.14 A14915.18 A14915.22 A14915.30
A14915.14EA 32 EUR
A14915.14 A14915.18 A14915.22 A14915.30
Benzylacetoacetat ≥97%
Benzylacetoacetat
Purity: 97% CAS No.: 5396-89-4 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 2049615 MDL No.: MFCD00008785
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 276 °C
Dichte: 1,113
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008785
CAS-Nummer: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4