Benzylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W214000-10KG-K W214000-1KG-K W214000-5KG-K
SIALW214000-10KG-KEA 514 EUR
SIALW214000-10KG-K SIALW214000-1KG-K SIALW214000-5KG-K
Benzylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Benzylbutyrat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178.23 g/mol
Siedepunkt: 240
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00027133
CAS-Nummer: 103-37-7
EINECS: 203-105-1