2-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure(2-phenylethyl)ester, Phenethylacetat, (2-Phenylethyl)acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W285706-10KG-K
W285706-1KG-K
W285706-5KG-K
SIALW285706-10KG-KEA
329
EUR
SIALW285706-10KG-K
SIALW285706-1KG-K
SIALW285706-5KG-K
2-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethylacetat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,0286 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008720 CAS-Nummer: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |