2-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Essigsäure(2-phenylethyl)ester, Phenethylacetat, (2-Phenylethyl)acetat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W285714-100G-K W285714-1KG-K W285714-25G-K
SIALW285714-100G-KEA 423 EUR
SIALW285714-100G-K SIALW285714-1KG-K SIALW285714-25G-K
2-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008720
CAS-Nummer: 103-45-7
EINECS: 203-113-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR