Dibenzylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160407-10G 160407-50G
SIAL160407-10GEA 67.5 EUR
SIAL160407-10G SIAL160407-50G
Dibenzylmalonat, Sigma-Aldrich®
Dibenzylmalonat
Formel: C₁₇H₁₆O₄
Molecular Weight: 284,31 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,137 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004779
CAS-Nummer: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2