Toluol-α-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylmethylsulfonylchlorid, α-Toluolsulfonsäurechlorid, Phenylmethansulfonylchlorid, Phenylmethansulfonsäurechlorid, α-Toluolsulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
159719-25G 159719-5G
SIAL159719-25GEA 92.6 EUR
SIAL159719-25G SIAL159719-5G
Toluol-α-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Toluol-α-sulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
MDL: MFCD00007455
CAS-Nummer: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN: 3261
ADR: 8,II