Toluol-α-sulfonylfluorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid
52332-1
52332-25
52332-5
52332-1EA
59.8
EUR
52332-1
52332-25
52332-5
Toluol-α-sulfonylfluorid, Millipore®
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |