Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid
32395.02
32395.03
32395.04
SERA32395.02EA
0
EUR
SERA32395.02
SERA32395.03
SERA32395.04
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |