γ-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienoat, Methyl-γ-linolenat, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L6503-100MG L6503-1G L6503-500MG
SIALL6503-100MGEA 165 EUR
SIALL6503-100MG SIALL6503-1G SIALL6503-500MG
γ-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®
γ-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Molecular Weight: 292.46 g/mol
MDL: MFCD00010455
CAS-Nummer: 16326-32-2