α-Linolensäureethylester
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Ethyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Linolensäureethylester, Ethyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäureethylester, Ethyl-α-linolenat, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäureethylester, Ethyllinolenat
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 63 EUR
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
α-Linolensäureethylester
α-Linolensäureethylester
Formel: C₂₀H₃₄O₂
Molecular Weight: 306.49 g/mol
Siedepunkt: 218
Dichte: 0.8919 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD07371452
CAS-Nummer: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6