α-Linolensäureethylester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Linolensäureethylester, Ethyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäureethylester, Ethyl-α-linolenat, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäureethylester, Ethyllinolenat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

L2501-1G L2501-500MG L2501-5G
SIALL2501-1GEA 215 EUR
SIALL2501-1G SIALL2501-500MG SIALL2501-5G
α-Linolensäureethylester, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäureethylester
Formel: C₂₀H₃₄O₂
Molecular Weight: 306.49 g/mol
Siedepunkt: 218
Dichte: 0.8919 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD07371452
CAS-Nummer: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR