α-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyllinolenat, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Linolensäuremethylester, Methyl-α-linolenat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L2626-100MG L2626-500MG L2626-5G L2626-1G
SIALL2626-100MGEA 57.3 EUR
SIALL2626-100MG SIALL2626-500MG SIALL2626-5G SIALL2626-1G
α-Linolensäuremethylester, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Molecular Weight: 292.46 g/mol
Siedepunkt: 364
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.8982 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00135851
CAS-Nummer: 301-00-8
EINECS: 206-102-3