γ-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäure, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L2378-100MG L2378-10MG L2378-1G L2378-500MG
SIALL2378-100MGEA 150 EUR
SIALL2378-100MG SIALL2378-10MG SIALL2378-1G SIALL2378-500MG
γ-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
γ-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
MDL: MFCD00065718
CAS-Nummer: 506-26-3