α-Linolensäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 222 EUR
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
α-Linolensäure 99%
α-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %