α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L2376-10G L2376-500MG L2376-5G
SIALL2376-10GEA 1730 EUR
SIALL2376-10G SIALL2376-500MG SIALL2376-5G
α-Linolensäure, Sigma-Aldrich®
α-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: –9.5 °C
Dichte: 0.9141 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530