3-Chlor-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C29002-100ML C29002-5ML
SIALC29002-100MLEA 346 EUR
SIALC29002-100ML SIALC29002-5ML
3-Chlor-1-buten, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-1-buten
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000869
CAS-Nummer: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02150