3-Buten-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M87509-100ML M87509-500ML
SIALM87509-100MLEA 105 EUR
SIALM87509-100ML SIALM87509-500ML
3-Buten-2-on, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 81,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –7 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008777
CAS-Nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM