Dibutylmaleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Maleinsäuredibutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D47102-1L D47102-250ML
SIALD47102-1LEA 70.5 EUR
SIALD47102-1L SIALD47102-250ML
Dibutylmaleat, Sigma-Aldrich®
Dibutylmaleat
Formel: C₁₂H₂₀O₄
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009447
CAS-Nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4