8-Oxo-8-hydroadenosin ≥98,0% (durch HPLC)
Lieferant: TCI
Synonyme: 7,8-Dihydro-8-oxoadenosine, 8-Hydroxyadenosine
O0401-200MG O0401-1G
TCIAO0401-200MGEA 175 EUR
TCIAO0401-200MG TCIAO0401-1G
8-Oxo-8-hydroadenosin ≥98,0% (durch HPLC)
8-Oxo-8-hydroadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Molecular Weight: 283.24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD15145291
CAS-Nummer: 29851-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c33c92850e98d33a5aa27a7661e1422a2f18f1cc&vid=c33c92850e98d33a5aa27a7661e1422a2f18f1cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 23.50 to 25.30 %