Ethylcinnamat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenylacrylsäureethylester, Cinnamsäureethylester, Zimtsäureethylester, 3-Phenylpropensäureethylester
A12906.0E
A12906.22
A12906.36
A12906.0EEA
397
EUR
A12906.0E
A12906.22
A12906.36
Ethylcinnamat ≥98%
Ethylcinnamat
Purity: 98+%
CAS No.: 103-36-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.5590
Appearance: Colourless
Melting Point: 7°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 1238804
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00009189
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.21 g/mol Siedepunkt: 270…272 °C Schmelzpunkt: 7 Dichte: 1.049 Flammpunkt: 135 °C (275 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009189 CAS-Nummer: 103-36-6 EINECS: 203-104-6 Merck Index: 14,2299 |