Ethylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Phenylacrylsäureethylester, Cinnamsäureethylester, Zimtsäureethylester, 3-Phenylpropensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W243019-100G-K W243019-1KG-K W243019-5KG-K
SIALW243019-100G-KEA 147 EUR
SIALW243019-100G-K SIALW243019-1KG-K SIALW243019-5KG-K
Ethylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamat
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,21 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009189
CAS-Nummer: 103-36-6
EINECS: 203-104-6