Methylcinnamat überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
A15975.0EEA
355
EUR
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
Methylcinnamat überwiegend trans 99%
Methylcinnamat
Purity: 99%
CAS No.: 103-26-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.042
Refractive Index: 1.5770
Appearance: White
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 386468
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00008458
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.19 g/mol Siedepunkt: 262…264 °C Schmelzpunkt: 34…37 °C Dichte: 1.042 Flammpunkt: 123 °C (253 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008458 CAS-Nummer: 103-26-4 EINECS: 203-093-8 Merck Index: 14,2299 |