Methyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-Cinnamsäuremethylester, (E)-3-Phenylpropensäuremethylester, trans-Zimtsäuremethylester, (E)-Zimtsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W269808-10KG-K
W269808-1KG-K
W269808-25KG-K
SIALW269808-10KG-KEA
379
EUR
SIALW269808-10KG-K
SIALW269808-1KG-K
SIALW269808-25KG-K
Methyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®
Methyl-trans-cinnamat
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.19 g/mol Siedepunkt: 260…262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 34 Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008458 CAS-Nummer: 1754-62-7 EINECS: 203-093-8 |