β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
475893-1 475893-100
475893-1EA 768 EUR
475893-1 475893-100
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.
  • Hygroscopic
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Schmelzpunkt: 316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929