γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
172630250
172631000
172635000
172630025
ACRO172630250EA
41.3
EUR
ACRO172630250
ACRO172631000
ACRO172635000
ACRO172630025
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 99% für die Biochemie
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molecular Weight: 209.27 g/mol Schmelzpunkt: 277…282 °C Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.03 |
pH | 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |