γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 99.5% für die Molekularbiologie, zur Peptidsequenzierung DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
327661000
327665000
ACRO327661000EA
130
EUR
ACRO327661000
ACRO327665000
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) 99.5% für die Molekularbiologie, zur Peptidsequenzierung DNAse-, RNAse-, proteasefrei
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molecular Weight: 209.27 g/mol Schmelzpunkt: 277…282 °C Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥99.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Solubility | (10 % in water) Complete |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
pH | 3.0 to 4.5 (1 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |