γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
A12914.14
A12914.22
A12914.36
A12914.14EA
30.5
EUR
A12914.14
A12914.22
A12914.36
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99%
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Purity: 99%
CAS No.: 1132-61-2
Molecular Formula: C7H15NO4S
Formula Weight: 209.27
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 277-280° dec.
Beilstein Reference: 1106776
Merck Reference: 14,6265
MDL No.: MFCD00006183
Good's buffer
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molecular Weight: 209.27 g/mol Schmelzpunkt: 277…280 °C (Zers.) Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |