γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
A2947.0500 A2947.1000
A2947.0500EA 304 EUR
A2947.0500 A2947.1000
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molecular Weight: 209,27 g/mol
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288