γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
06170-1 06170-2 06170-3
BMOL06170-1EA 0 EUR
BMOL06170-1 BMOL06170-2 BMOL06170-3
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288