γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
1.06129.0025EA 51.4 EUR
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molecular Weight: 209,27 g/mol
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288