γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M5162-100G
M5162-25G
SIALM5162-100GEA
330
EUR
SIALM5162-100G
SIALM5162-25G
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molecular Weight: 209.27 g/mol Schmelzpunkt: > 250 °C Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |