MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
MES Na, Natrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonat, 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M3058-100G
M3058-1KG
M3058-25G
M3058-500G
SIALM3058-100GEA
282
EUR
SIALM3058-100G
SIALM3058-1KG
SIALM3058-25G
SIALM3058-500G
MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
MES Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₂NNaO₄S Molecular Weight: 217,22 g/mol |
MDL:
MFCD00065473 CAS-Nummer: 71119-23-8 EINECS: 275-203-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...