MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure NatriumsalzNatrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonatMES Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
SIALM5057-10GEA 45.5 EUR
SIALM5057-10G SIALM5057-25G SIALM5057-100G
MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molecular Weight: 217,22 g/mol
MDL: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2