MOPS-Na ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat3-(N-Morpholino)propansulfonsäure NatriumsalzMOPS Natriumsalz
A17214.22EA 84.9 EUR
A17214.22 A17214.36 A17214.14
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3