MOPS-Na
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat, MOPS Natriumsalz, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
50429-1 50429-2
BMOL50429-1EA 0 EUR
BMOL50429-1 BMOL50429-2
MOPS-Na
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable