MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat, MOPS Natriumsalz, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M5789-100G M5789-1KG M5789-250G M5789-25G
SIALM5789-100GEA 484 EUR
SIALM5789-100G SIALM5789-1KG SIALM5789-250G SIALM5789-25G
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3