MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M9381-100G M9381-1KG M9381-250G M9381-25G M9381-50KG M9381-5KG
SIALM9381-100GEA 209 EUR
SIALM9381-100G SIALM9381-1KG SIALM9381-250G SIALM9381-25G SIALM9381-50KG SIALM9381-5KG
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3