4-Phenylmorpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Morpholinobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14859.0050
8.14859.0250
8.14859.0050EA
51.9
EUR
8.14859.0050
8.14859.0250
4-Phenylmorpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholin
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163.22 g/mol Siedepunkt: 268 Schmelzpunkt: 51…54 °C Dichte: 1.058 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006166 CAS-Nummer: 92-53-5 EINECS: 202-164-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 48 - 51 °C |
Molar Mass | 163.22 g/mol |
Boiling Point | 260 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 124 °C |
Density | 1.053 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 410 °C |