Penicillin G Kaliumsalz
Lieferant: Serva
Achtung
31749.03 31749.04
SERA31749.03EA 145 EUR
SERA31749.03 SERA31749.04
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225