Penicillin G Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, 6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure Kaliumsalz, [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, Benzylpenicillin Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8721-100MU
P8721-10MU
SIALP8721-100MUEA
515
EUR
SIALP8721-100MU
SIALP8721-10MU
Penicillin G Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Penicillin G Kaliumsalz
Formel:
C₁₆H₁₇KN₂O₄S Molecular Weight: 372,49 g/mol Schmelzpunkt: 214…217 °C Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036193 CAS-Nummer: 113-98-4 EINECS: 204-038-0 Merck Index: 12,07225 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...