Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz, Natrium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz, 6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure Natriumsalz, Benzylpenicillin Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
13752-1G-F
13752-5G-F
SIAL13752-1G-FEA
22.3
EUR
SIAL13752-1G-F
SIAL13752-5G-F
Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Penicillin G Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S Molecular Weight: 356,38 g/mol Schmelzpunkt: 255 °C Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069666 CAS-Nummer: 69-57-8 EINECS: 200-710-2 |