2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569283-1G 569283-5G
SIAL569283-1GEA 35 EUR
SIAL569283-1G SIAL569283-5G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Molecular Weight: 224.46 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 55…56 °C
MDL: MFCD00051707
CAS-Nummer: 201849-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III